Learn More
Éther éthyléthynylique, solution 40 pds% dans les hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10270020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10270020 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
1 options
Code produit. 10270020
Marque: Thermo Scientific Acros 429061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl ethynyl ether
CAS 927-80-0, 92112-69-1
Couleur Orange à marron
Densité 0.7180g/mL
Point d’ébullition 55.0°C to 56.0°C
Point d’éclair −28°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H6O
Formule linéaire C2H5OC≡CH
Numéro MDL MFCD00009247
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.718
Synonyme ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
Clé InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC#C
Nom IUPAC Éthynoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
CID PubChem 61239
Poids de la formule 70.09
Forme physique Liquide