Learn More
Éther éthyléthynylique, solution à 50 % en poids dans l'hexane
Code produit 10037782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10037782 1 g Flacon en verre 1g
10329120 5 g Flacon en verre 5g
10105843 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10037782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 927-80-0 | C₄H₆O | 70,09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00009247
Clé InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
CID PubChem 61239
Nom IUPAC Éthynoxyéthane
SMILES CCOC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl ethynyl ether
Couleur Orange à marron
Densité 0.7180g/mL
Point d’ébullition 55.0°C to 56.0°C
Point d’éclair −28°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC≡CH
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.718
Poids de la formule 70.09
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement