Learn More
Fluoroacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665042 50 g Flacon en verre 50g
10439310 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10665042 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172660500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 459-72-3 | Molecular Formula: C4H7FO2 | Molecular Weight: 106.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-72-3
Formule moléculaire C4H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 106.1
Numéro MDL MFCD00000450
Clé InChI VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
CID PubChem 9988
Nom IUPAC 2-fluoroacétate d'éthyle
SMILES CCOC(=O)CF
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl fluoroacetate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 119.2°C (753.0 mmHg)
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.3745 to 1.3765
Quantité 50 g
Beilstein 02, 193
Fieser 05,304
Merck Index 15, 4199
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 106.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl fluoroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO– À des fins de recherche uniquement