Learn More
Fluoroacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl fluoroacetate is used in the synthesis of 4-deoxy-4-fluoro-muscarines. It is also used as starting reagent for the synthesis of ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoroacetate. and in development of an ammonolysis-based microencapsulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le fluoroacétate d’éthyle est utilisé dans la synthèse des 4-désoxy-4-fluoro-muscarines. Il est également utilisé comme réactif de départ pour la synthèse de l’éthyl(diéthoxyphosphoryl)fluoroacétate et pour le développement d’un procédé de microencapsulation à base d’ammoniolyse.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl fluoroacetate |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.093 g/mL |
| Point d’ébullition | 119°C to 120°C |
| Formule linéaire | FCH2CO2CH2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.375 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2929 |
| Beilstein | 1743761 |
| Merck Index | 14,4167 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl fluoroacetate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl fluoroacetate