Learn More
Fluoroacétate d'éthyle, TRC
Code produit 30373539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373539 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE67874050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Ethyl fluoroacetate
CAS 459-72-3
Formule moléculaire C4H7FO2
Quantité 50 g
Synonyme Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CF
Nom IUPAC 2-fluoroacétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 106.1
Poids de la formule 106.043
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.