Learn More
Fluoroacétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl fluoroacetate |
| CAS | 459-72-3 |
| Formule moléculaire | C4H7FO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CF |
| Nom IUPAC | 2-fluoroacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.1 |
| Poids de la formule | 106.043 |