Learn More
Formiate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408940 100 mL 100mL
11498993 500 mL 500mL
11409003 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408940 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11113.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90€
    29.65€ / 100mL
    Économisez 6.25€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ethyl formate is used as a solvent for cellulose nitrate, cellulose acetate, greases and oils. It is also used as a flavor for lemonade and essences. It is involved in the fumigation of dried fruits, as an alternative to methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formiate d’éthyle est utilisé comme solvant pour le nitrate de cellulose, l’acétate de cellulose, les graisses et les huiles. Il est également utilisé comme arôme pour la limonade et les essences aromatiques. Il est impliqué dans la fumigation des fruits secs, comme alternative au bromure de méthylène.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’alcool, de l’éther, de l’acétone et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-94-4
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00003294
Clé InChI WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
CID PubChem 8025
ChEBI CHEBI:52342
Nom IUPAC Formiate d’éthyle
SMILES CCOC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl formate
Point de fusion -81°C
Densité 0.921
pH 4.1
Point d’ébullition 52°C to 54°C
Point d’éclair −19°C (−2°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Odeur Fruit-like
Formule linéaire HCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.36
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1190
Beilstein 906769
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3807
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl formate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl formate