Learn More
Formiate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formic acid ethyl ester |
| CAS | 109-94-4 |
| Formule moléculaire | C3 H6 O2 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | Formic Acid Ethyl Ester, Formic acid, ethyl ester, Areginal, Ethyl formate, Ethyl methanoate, Methanoic acid ethyl ester, NSC 406578, NSC 8828 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC=O |
| Nom IUPAC | formate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.08 |
| Poids de la formule | 74.0368 |