Learn More
Ethyl gallate, MedChemExpress
Code produit 16489096
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489096 100 mg
16402539 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16489096 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0525
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl gallate
CAS 831-61-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (504.62 mM)
SMILES O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 98.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death