Learn More
Glycolate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11925081 500 g Flacon en verre 500g
10799901 25 g Flacon en verre 25g
10269740 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11925081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410085000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-50-7
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00021970
Clé InChI ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
CID PubChem 12184
Nom IUPAC éthyl2-hydroxyacétate
SMILES CCOC(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl glycolate
Couleur Incolore
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 158.0°C to 159.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2COOCH2CH3
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4200
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.08
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl glycolate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.