Learn More
Glycolate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Glycolate |
| CAS | 623-50-7 |
| Formule moléculaire | C4H8O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Ethyl 2-Hydroxyacetate, Ethyl Hydroxyacetate, Glycolic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8835 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CO |
| Nom IUPAC | 2-hydroxyacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.1 |
| Poids de la formule | 104.0473 |