Learn More
Glyoxylate d’éthyle, env. 50 % solution dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl glyoxylate is widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals (high reactivity of aldehyde function). It is used in the synthesis of a biodegradable polymer, poly(ethyl glyoxylate). It is actively involved in the Friedel-Crafts alkylation reactions with thiophenes to give the corresponding secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le glyoxylate d’éthyle est largement utilisé comme intermédiaire dans la synthèse des produits pharmaceutiques (grande réactivité de la fonction aldéhyde). Il est utilisé dans la synthèse d’un polymère biodégradable, le poly(glyoxylate d’éthyle). Il participe activement aux réactions d’alkylation de Friedel-Crafts avec les thiophènes pour donner les alcools secondaires correspondants.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl glyoxylate |
| Densité | 1.003 |
| Point d’ébullition | 110°C |
| Point d’éclair | 7°C (44°F) |
| Indice de réfraction | 1.475 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1209486 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, oxo-aceticacid