Learn More
Heptanoate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl heptanoate |
| Point de fusion | -66°C |
| Densité | 0.868 |
| Point d’ébullition | 188°C to 189°C |
| Point d’éclair | 66°C (151°F) |
| Indice de réfraction | 1.412 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1752311 |
| Merck Index | 14,3835 |
| Poids de la formule | 158.24 |
| Afficher plus |