Learn More
Heptanoate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447766 500 g 500g
11437766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14729.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-30-9
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00009538
Clé InChI TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
CID PubChem 7797
ChEBI CHEBI:86618
Nom IUPAC Heptanoate d’éthyle
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl heptanoate
Point de fusion -66°C
Densité 0.868
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 66°C (151°F)
Indice de réfraction 1.412
Quantité 500 g
Beilstein 1752311
Merck Index 14,3835
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté ≥98%