Learn More
Heptanoate d'éthyle (ester éthylique de l'acide heptanoïque), TRC
Code produit 30393060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393060 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH99846010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanoic acid ethyl ester
CAS 106-30-9
Formule moléculaire C9 H18 O2
Quantité 10 g
Synonyme Ethyl heptanoate, Ethyl enanthate
Formule InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Nom IUPAC Heptanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Poids de la formule 158.1307