Learn More
Chlorure d’éthyle et d’héxafluoroglutaryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328935
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328935 1 g 1g
11348935 250 mg 250mg
11338935 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14049.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorure d’éthyle hexafluoroglutaryl est utilisé comme agent dérivatif dans la chromatographie en phase gazeuse. Il s’agit d’un réactif actif utilisé pour la quantification de l’amphétamine et de la méthamphétamine dans l’urine par chromatographie en phase gazeuse/spectroscopie de masse (GC/MS).
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le chlorure d’éthyle hexafluoroglutaryl est utilisé comme agent dérivatif dans la chromatographie en phase gazeuse. Il s’agit d’un réactif actif utilisé pour la quantification de l’amphétamine et de la méthamphétamine dans l’urine par chromatographie en phase gazeuse/spectroscopie de masse (GC/MS).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18381-53-8
Formule moléculaire C7H5ClF6O3
Poids moléculaire (g/mol) 286.55
Numéro MDL MFCD00054671
Clé InChI OLRXGDHRDQKNGW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 161251
Nom IUPAC ethyl 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxopentanoate
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
Point d’ébullition 158°C to 160°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1884844
Synonyme 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester
Poids de la formule 286.56
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement