Learn More
Hippurate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466486 25 g 25g
11456486 5 g 5g
11476486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24765.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1499-53-2 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1499-53-2
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00026890
Clé InChI PTXRQIPIELXJFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl hippurate, ethyl n-benzoylglycinate, n-benzoylglycine ethyl ester, ethyl 2-phenylformamido acetate, benzoic amide, n-ethoxycarbonyl methyl, ethylhippurate, ethyl benzoylaminoacetate, acmc-1buir, hippuric acid ethyl ester, maybridge1_006087
CID PubChem 226558
Nom IUPAC 2-Benzamidoacétate d’ethyle
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl hippurate
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 98%