Learn More
Glutarate d’hydrogène éthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386716
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11386716 5 g 5g
11396716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03941.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-62-8
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.169
Numéro MDL MFCD00014379
Clé InChI MYMNBFURSYZQBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl hydrogen glutarate, glutaric acid monoethyl ester, 5-ethoxy-5-oxo-pentanoic acid, ethyl glutarate,mono, acmc-20akx9, ksc493i1d, pentanedioic acid 1-ethyl ester, pentanedioic acid monoethyl ester, 5-ethoxy-5-oxidanylidene-pentanoic acid, glutaric acid monoethyl ester; monoethyl glutarate
CID PubChem 66114
Nom IUPAC Acide 5-éthoxy-5-oxopentanoïque
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl hydrogen glutarate
Point d’ébullition 118°C to 120°C (1.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.4365
Quantité 5 g
Beilstein 1766397
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%