Learn More
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylate d’éthyle, 97 %, Maybridge
Code produit 10507303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10507303 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10507303 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32523DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylate
CAS 64951-04-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H8N2O2S
Numéro MDL MFCD03419464
Quantité 1 g
Synonyme ethyl imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylate, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, ethylimidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylate, imidazo 2,1-, a thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester
Clé InChI PIURXAHSTOGOSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CSC2=N1
Nom IUPAC imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 196.224
CID PubChem 7018386
Poids de la formule 196.23
Pourcentage de pureté 97%