Learn More
Éthyle imidazole-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398696
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398696 1 g 1g
11308706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19405.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 33543-78-1 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33543-78-1
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.142
Numéro MDL MFCD03426031
Clé InChI UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl1h-imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-imidazolecarboxylate, imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-imidazole, ethylimidazole-2-carboxylate, ethoxyformyl imidazole, zlchem 847
CID PubChem 549404
Nom IUPAC éthyl 1H-imidazole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl imidazole-2-carboxylate
Point de fusion 176°C to 178°C
Point d’ébullition 48°C to 51°C (0.3 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 115685
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%