Learn More
Ethyl Imidazole-2-carboxylate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Imidazole-2-carboxylate |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| Poids de la formule | 140.06 |