Learn More
Éthyle imidazole-4-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451139 25 g 25g
15431139 1 g 1g
15441139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64095.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23785-21-9 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
A ring-substituted-1H-imidazole-4-carboxylic acid derivative, that is shown to act as a new class of anti-tuberculosis agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un dérivé de l’acide 1H-imidazole-4-carboxylique substitué par un anneau qui est considéré comme une nouvelle classe d’agents antituberculeux.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23785-21-9
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD02646639,MFCD07363812
Clé InChI KLWYPRNPRNPORS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1h-imidazole-4-carboxylate, ethyl imidazole-4-carboxylate, ethyl 4-imidazolecarboxylate, ethyl 4 5-imidazolecarboxylate, 4-carbethoxyimidazole, 1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, nic7lr0zon, unii-nic7lr0zon, imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, ethyl ester
CID PubChem 99170
Nom IUPAC éthyl 1H-imidazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl imidazole-4-carboxylate
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 25 g
Beilstein 606937
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide