Learn More
Ethyl indole-3-acétate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495543 25 g 25g
11485543 5 g 5g
11405553 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13474.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 778-82-5 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 778-82-5
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.241
Numéro MDL MFCD00005635
Clé InChI HUDBDWIQSIGUDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-indoleacetate, ethyl 2-1h-indol-3-yl acetate, indole-3-acetic acid ethyl ester, ethyl indole-3-acetate, ethyl indol-3-ylacetate, 1h-indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl 1h-indol-3-ylacetate, indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl beta-indolylacetate, ethyl3-indoleacetate
CID PubChem 13067
Nom IUPAC 213Acétate d’éthyle-(H-indol--yl)
SMILES CCOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ethyl indole-3-acetate
Point de fusion 41°C to 44°C
Point d’ébullition 164°C to 166°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 171682
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.