Learn More
Éthyle indole-3-acétate, TRC
Code produit 30381203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381203 10 g 10g
30377520 25 g -
30373790 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381203 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91998010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 778-82-5
Formule moléculaire C12 H13 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Synonyme (1H-Indol-3-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 3-[(Ethoxycarbonyl)methyl]indole, Ethyl (1H-Indol-3-yl)acetate, Ethyl 1H-Indole-3-acetate, Ethyl 2-(1H-Indol-3-yl)acetate, Ethyl 2-(Indol-3-yl)acetate, Ethyl Indol-3-ylacetate, Ethyl β-Indolylacetate, IAA Ethyl Ester, NSC 38002
Nom IUPAC Éthyle 2-(1H-indol-3-yl)acétate
SMILES CCOC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indolyl-acetic acid-ethyl ester
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,2,7H2,1H3
Poids de la formule 203.0946