Learn More
indole-3-acrylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362666
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362666 1 g 1g
11372666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08703.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15181-86-9 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15181-86-9
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.252
Numéro MDL MFCD00051947
Clé InChI OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N
Synonyme ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate
CID PubChem 13863197
Nom IUPAC (Z)-3-(1H-indol-3-yl)prop-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl indole-3-acrylate
Point de fusion 118°C to 122°C
Quantité 1 g
Beilstein 476317
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 97%