Learn More
Iodoacétate d’éthyle, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10338120 50 mL Flacon en verre 50mL
10501861 10 mL Flacon en verre 10mL
10656594 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10338120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222190500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-48-3
Formule moléculaire C4H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00001081
Clé InChI MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
CID PubChem 12183
Nom IUPAC éthyl 2-iodoacétate
SMILES CCOC(=O)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl iodoacetate
Note relative au nom 98%
Couleur Orange à jaune
Densité 1.8000g/mL
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.5035 to 1.5055
Quantité 50 mL
Beilstein 02,222
Gravité spécifique 1.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Stabilisateur copper
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide