Learn More
Iodoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’iodoacétate d’éthyle était utilisé dans la synthèse de trans-2,3-indolines disubstituées en réagissant avec des 1-azido-2-dérivés d’allylbenzène via une cascade de radicaux diastéréosélective.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. La température de stockage est de 2-8°C. Conserver à l’écart des agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl iodoacetate |
| Point d’ébullition | 179°C to 180°C |
| Point d’éclair | 76°C (169°F) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2927 |
| Beilstein | 741934 |
| Poids de la formule | 214 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- Ethyl iodoacetate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl iodoacetate