Learn More
Iodoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461207 25 g 25g
11451207 5 g 5g
11471207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24177.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodoacétate d’éthyle était utilisé dans la synthèse de trans-2,3-indolines disubstituées en réagissant avec des 1-azido-2-dérivés d’allylbenzène via une cascade de radicaux diastéréosélective.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. La température de stockage est de 2-8°C. Conserver à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-48-3
Formule moléculaire C4H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00001081
Clé InChI MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
CID PubChem 12183
Nom IUPAC éthyl 2-iodoacétate
SMILES CCOC(=O)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl iodoacetate
Densité 1.81
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 25 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 741934
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl iodoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl iodoacetate