Learn More
Isobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439823
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Code produit. 11439823
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12966.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
It is employed to make flavoring compounds and essences, as a flavoring agent and to flavor animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour fabriquer des composés et des essences aromatisants, comme agent aromatisant et pour aromatiser la nourriture pour animaux.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger des sources de feu. Garder à l’écart des charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-62-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009165
Clé InChI WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
CID PubChem 7342
ChEBI CHEBI:87303
Nom IUPAC 2-méthylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isobutyrate
Point de fusion -88°C
Densité 0.869
Point d’ébullition 108°C to 110°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.387
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2385
Beilstein 773846
Merck Index 14,3814
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%