Learn More
Isobutyrylacétate d’éthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342836 25 g 25g
11332836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342836 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09016.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Ethyl Isobutyrylacetate is used in the synthesis of piperazine derivatives as possible multireceptor atypical antipsychotics, affecting dopamine and serotonin receptor properties . Also used in the synthesis of pyrazinecarboxamide DGAT1 (diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitors used in the treatment of obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutyrylamate d’éthyle est utilisé dans la synthèse des dérivés de la pipérazine comme antipsychotiques atypiques multirécepteurs possibles, affectant ainsi les propriétés des récepteurs de la dopamine et de la sérotonine. Également utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de la DGAT1 du pyrazinecarboxamide (diacylglycérol acyltransférase 1) utilisés dans le traitement de l’obésité.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7152-15-0
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.197
Numéro MDL MFCD00009198
Clé InChI XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
CID PubChem 81583
Nom IUPAC 4-méthyl-3-oxopentanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isobutyrylacetate
Point de fusion -9°C
Densité 0.98
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 53°C (127°F)
Indice de réfraction 1.4265
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 636726
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 94%