Learn More
Acétate d’éthyle isobutyryl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10413612 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10413612
Marque: Thermo Scientific Acros 383440100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7152-15-0
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00009198
Clé InChI XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
CID PubChem 81583
Nom IUPAC 4-méthyl-3-oxopentanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isobutyrylacetate
Point de fusion -9.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9810g/mL
Point d’ébullition 173.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Mixture of tautomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4255 to 1.4275
Quantité 10 g
Gravité spécifique 0.981
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl isobutyrylacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.