Learn More
Isocyanatoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332896
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332896 1 g 1g
11342896 5 g 5g
11352896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10609.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2949-22-6 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
6-(carboxymethylureido)-(±)-nicotine (CMUNic)was prepared by using ethyl isocyanatoacetate. Ethyl isocyanatoacetate has been used in the preparation of nicotine immunogen, ethyl 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetate, imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-(carboxyméthylureido)-(±)-nicotine (CMUNic) a été préparée à l’aide de l’isocyanatoacétate d’éthyle. L’isocyanatoacétate d’éthyle a été utilisé dans la préparation de l’immunogène de la nicotine, 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tétrazine-3-ylacétate d’éthyle, imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart de l’humidité, de l’eau, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2949-22-6
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.12
Numéro MDL MFCD00002040
Clé InChI DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
CID PubChem 76283
Nom IUPAC ethyl 2-isocyanatoacetate
SMILES CCOC(=O)CN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isocyanatoacetate
Densité 1.151
Point d’ébullition 66°C to 68°C (11 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire OCNCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.424
Quantité 1 g
Beilstein 970503
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 129.12
Pourcentage de pureté 98%