Learn More
Isocyanatoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577254 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10577254 25 g Flacon en verre 25g
10264724 5 g Flacon en verre 5g
10192764 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10577254 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410150250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2949-22-6 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2949-22-6
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.12
Numéro MDL MFCD00002040
Clé InChI DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
CID PubChem 76283
Nom IUPAC éthyle 2-isocyanatoacétate
SMILES CCOC(=O)CN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isocyanatoacetate
Couleur Incolore
Densité 1.1510g/mL
Point d’ébullition 67°C to 68°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OCNCH2COOC2H5
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.151
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses
Poids de la formule 129.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide