Learn More
Isocyanatoacétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Isocyanatoacetate |
| CAS | 2949-22-6 |
| Formule moléculaire | C5H7NO3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Glycine ethyl ester isocyanate, Isocyanatoacetic acid ethyl ester, NSC 56429, NSC 6276, Carbethoxymethyl isocyanate, Ethoxycarbonylmethyl isocyanate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN=C=O |
| Nom IUPAC | 2-isocanatoacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.11 |
| Poids de la formule | 129.0426 |