Learn More
Isodéshydroacétate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10421543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421543 25 g Flacon en verre 25g
10301173 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373900250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3385-34-0
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00006643
Clé InChI FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
CID PubChem 76918
Nom IUPAC 2,4-diméthyl-6-oxopyrane-3-carboxylate d'éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isodehydroacetate
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.1670g/mL
Point d’ébullition 290°C to 295°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5135 to 1.5165
Quantité 25 g
Beilstein 18,41
Gravité spécifique 1.167
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement