Learn More
Éthyl isonicotinoylacétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10085920 2.5 g Flacon en verre -
10572754 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10085920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425480025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26377-17-3 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26377-17-3
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00094021
Clé InChI PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
CID PubChem 2735202
Nom IUPAC ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isonicotinoylacetate
Point de fusion 53°C to 59°C
Couleur Marron-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline