Learn More
Isonipécotate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10763661 100 g Flacon en verre 100g
10753661 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10763661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118641000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1126-09-6
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Numéro MDL MFCD00006003
Clé InChI RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
CID PubChem 70770
Nom IUPAC pipéridine-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isonipecotate
Note relative au nom 98+%
Couleur Brun à incolore
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 98.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4585 to 1.4605
Quantité 100 g
Beilstein 22, IV, 128
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl isonipecotate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.