Learn More
Ethyl isonipecotate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419017
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419017 25 g 25g
11429017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20601.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1126-09-6
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Numéro MDL MFCD00006003
Clé InChI RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
CID PubChem 70770
Nom IUPAC ethyl piperidine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isonipecotate
Densité 1.021
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 25 g
Beilstein 118419
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 98%