Learn More
Isonipecotate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Isonipecotate |
| CAS | 1126-09-6 |
| Formule moléculaire | C8H15NO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Isonipecotic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)piperidine, 4-Carboethoxypiperidine, Ethyl 4-piperidinecarboxylate, NSC 93792, Piperidin-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCNCC1 |
| Nom IUPAC | pipéridine-4-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.21 |
| Poids de la formule | 157.1103 |