Learn More
Isonitrocycloacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460593 5 g 5g
11470593 25 g 25g
11480593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12691.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3849-21-6 | C5H6N2O3 | 142.114 g/mol
This product is a non-explosive alternative to HOBt or HOAt, and allows high peptide coupling rates at low racemization when applied in combination with carbodiimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3849-21-6
Formule moléculaire C5H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.114
Numéro MDL MFCD00000625
Clé InChI LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Synonyme ethyl cyanoglyoxylate-2-oxime, ethyl isonitrosocyanoacetate, ethyl cyano hydroxyimino acetate, ethyl hydroxyimino cyanoacetate, ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, ethyl cyano hydroxyimino formate, ethyl oximinocyanoacetate, oxyma, e-ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, acetic acid, cyano hydroxyimino-, ethyl ester
CID PubChem 6400537
Nom IUPAC Éthyl (2E)-2-cyano-2-hydroxyiminoacétate
SMILES CCOC(=O)C(=NO)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isonitrosocyanoacetate
Point de fusion 127°C to 132°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl isonitrosocyanoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate