Learn More
Isoquinoléine éthyl-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10759395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10759395 25 g Flacon en verre ambré 25g
10420934 1 g Flacon en verre ambré 1g
10596694 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10759395 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08416EB
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 50458-79-2
Formule moléculaire C12H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.225
Numéro MDL MFCD10566077
Clé InChI IFSCYCNNAIADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-isoquinolinecarboxylate, ethylisoquinoline-3-carboxylate, ethyl isoquinolin-3-carboxylate, 3-isoquinolinecarboxylic acid, ethyl ester, isoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carbethoxyisoquinoline, ksc493m9t, 3-ethoxycarbonyl isoquinoline, 3-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 11435602
Nom IUPAC Éthyle isoquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isoquinoline-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 97%