Learn More
Isothiocyanate d’éthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454067 100 g 100g
11444067 25 g 25g
11464067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19492.22
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 542-85-8 | C3H5NS | 87.14 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau. Soluble dans les hydrocarbures chlorés et aromatiques. Miscible dans l’éthanol et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez à l’écart des alcools, des amines, de l’eau/humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-85-8
Formule moléculaire C3H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 87.14
Numéro MDL MFCD00004820
Clé InChI HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethane
CID PubChem 10966
ChEBI CHEBI:85098
Nom IUPAC isothiocyanatoéthane
SMILES CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isothiocyanate
Point de fusion -6°C
Densité 0.995
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.511
Quantité 100 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 1737705
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,3815
Informations sur la solubilité Reacts with water. Soluble in chlorinated and aromatic hydrocarbons. Miscible in ethanol and ether.
Poids de la formule 87.14
Pourcentage de pureté 97%