Learn More
Isovalérate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424033
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424033 100 mL 100mL
11434033 500 mL 500mL
11444033 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424033 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10292.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-64-5
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.187
Numéro MDL MFCD00009203
Clé InChI PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
CID PubChem 7945
ChEBI CHEBI:31571
Nom IUPAC 3-méthylbutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isovalerate
Point de fusion -99°C
Densité 0.866
Point d’ébullition 131°C to 133°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.396
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744677
Merck Index 14,3816
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%