Learn More
Isovalérate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10796371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796371 100 mL Flacon en verre 100mL
10091810 5 mL Flacon en verre 5mL
10685772 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10796371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150481000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-64-5
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009203
Clé InChI PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
CID PubChem 7945
ChEBI CHEBI:31571
Nom IUPAC 3-méthylbutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl isovalerate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -99°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8630g/mL
Point d’ébullition 131°C to 133°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.3950 to 1.398
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 312
Merck Index 15, 3871
Gravité spécifique 0.863
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl isovalerate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.