Learn More
Ethyl Isovalerate(Isovaleric Acid Ethyl Ester), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylisovalerate |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 130.0994 |