Learn More
Isovalerato d’éthyle (ester éthylique d’acide isovalérique), TRC
Code produit 30006322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006322 5 g 5g
30006188 25 g 25g
30004387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9175755G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-64-5
Formule moléculaire C7 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.18
Synonyme Isovaleric Acid-Ethyl Ester, Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, Isovaleric acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 3-methylbutanoate, Ethyl 3-methylbutyrate, Ethyl isopentanoate, Ethyl isovalerate, Isopentanoic acid ethyl ester, NSC 8869
Nom IUPAC Éthyle 3-méthylbutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylisovalerate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 130.0994