Learn More
Ethyl L(-)-lactate 95%, ACROS Organics™
Code produit 10596782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10596782 100 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410161000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl L(-)-lactate
Note relative au nom 95%
CAS 687-47-8
Point de fusion -26.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 154.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H10O3
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4160
Numéro MDL MFCD00004518
Quantité 100 g
Beilstein 03, 264
Fieser 17,135
Merck Index 14, 3817
Gravité spécifique 1.034
Conditions de rotation spécifiques − 10.00 (20.00°C neat)
Rotation spécifique − 10.00
Synonyme ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
Clé InChI LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Nom IUPAC ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
CID PubChem 92831
ChEBI CHEBI:78322
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl L(-)-lactate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.