Learn More
L(-)-lactate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10142290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10142290 1 L Flacon en verre 1L
10561774 250 mL Flacon en verre 250mL
10042353 2.5 L Flacon en verre 2.50L
13418328 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10142290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118660010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 687-47-8
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Numéro MDL MFCD00004518
Clé InChI LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonyme ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
CID PubChem 92831
ChEBI CHEBI:78322
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Specifica
Nom chimique ou matériau Ethyl L(-)-lactate
Acidité 0.1% max. (as lactic acid)
Point de fusion -26.0°C
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 154.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4160
Quantité 1 L
Beilstein 03,264
Fieser 17,135
Merck Index 14,3817
Gravité spécifique 1.034
Conditions de rotation spécifiques − 10.00 (20.00°C neat)
Rotation spécifique − 10.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,ketones and esters
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl L(-)-lactate
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.