Learn More
L-lactate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474263 500 g 500g
11484263 2500 g 2500g
11494263 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10900.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-lactate d’éthyle est utilisé dans la préparation d’additifs alimentaires, d’aldimines d’aryle, de parfums et de préparations pharmaceutiques. Il peut être considéré comme solvant écologique dans les industries chimiques en raison de sa nature biodégradable. En tant que solvant, il est utilisé dans la fabrication de nitrocellulose, d’acétate de cellulose et d’éthers de cellulose.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 687-47-8
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
Numéro MDL MFCD00065359
Clé InChI LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonyme ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
CID PubChem 92831
ChEBI CHEBI:78322
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl L-lactate
Point de fusion °C to 25°C
Densité 1.036 g/mL
Point d’ébullition 152°C to 155°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.413
Quantité 500 g
Numéro UN UN1192
Beilstein 1720839
Merck Index 14,3817
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform.
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl L-lactate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (S)-2-hydroxypropionate