Learn More
(-)-Éthyl-L-lactate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-Lactic acid-ethyl ester |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 118.063 |